Documenti fondamentali
489840
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-3,3-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
L-4-Hydroxyphenyl(alanine-3,3-d2)
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H4CD2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([C@H](N)C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5D2
OUYCCCASQSFEME-KETSZMSZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)