Documenti fondamentali
489468
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Fumaric acid-2,3-13C2 disodium salt
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’380.00
CHF 1’380.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’380.00
About This Item
Formula condensata:
NaO2C13CH=13CHCO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’380.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\[13CH]=[13CH]\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i1+1,2+1;;
MSJMDZAOKORVFC-CRQBDLPISA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Zaeem Cader et al.
Cell, 180(2), 278-295 (2020-01-25)
Mutations in FAMIN cause arthritis and inflammatory bowel disease in early childhood, and a common genetic variant increases the risk for Crohn's disease and leprosy. We developed an unbiased liquid chromatography-mass spectrometry screen for enzymatic activity of this orphan protein.