Documenti fondamentali
488240
Sigma-Aldrich
Bromoethane-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl-1-13C bromide
Scegli un formato
1 G
CHF 1’080.00
CHF 1’080.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’080.00
About This Item
Formula condensata:
CH313CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’080.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
37-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−119 °C (lit.)
Densità
1.473 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
RDHPKYGYEGBMSE-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)