Documenti
487430
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.588 (lit.)
P. eboll.
101 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
KCHQIPPONLLUGU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup