487422
4-Methylbenzyl isocyanate
97%
About This Item
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. eboll.
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
KNYDWDHLGFMGCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup