Documenti fondamentali
487325
Sigma-Aldrich
2-Iodophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.633 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Densità
1.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Ic1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4INO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
VVNMGFXOVZRKQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Iodophenyl isocyanate, also known as 1-iodo-2-isocyanatobenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Applicazioni
2-Iodophenyl isocyanate (o-Iodophenyl isocyanate) may be used in the synthesis of novel iodophenyl-cholesteryl carbamates.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Spectral Study of Some Cholesteryl Carbamates.
Topala C, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 61(6), 557-562 (2010)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 536-536 (2014)