Documenti fondamentali
487279
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
95%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. eboll.
282 °C (lit.)
Densità
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(CN=C=O)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO/c9-7-2-1-6(3-8(7)10)4-11-5-12/h1-3H,4H2
WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate, also known as 1,2-dichloro-4-(isocyanatomethyl)benzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)