Documenti fondamentali
485020
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Sinonimo/i:
Gadolinium bromide
About This Item
Formula condensata:
GdBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace rare earth metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Gd](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)