Documenti fondamentali
484946
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
96%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CF3)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. ebollizione
115 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C8H3BrF3NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
UZFHKVBCBXPKKE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)