Documenti fondamentali
483567
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Punto di fusione
212-217 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of lipophilic-tailed monocationic inhibitors of neuronal nitric oxide synthase
  • Stereoselective desymmetrizing rhodium-catalyzed allylic arylation
  • Solvent free catalytic C-H functionalization reactions
  • Homocoupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck reactions under air
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)