483257
Arsenic(V) oxide
99%
Sinonimo/i:
Arsenic pentoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
core: arsenic
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5/c3-1(4)7-2(5)6
COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)