Documenti fondamentali
483230
Sigma-Aldrich
Mercury(I) bromide
≥99.9%
Sinonimo/i:
Mercurous bromide
About This Item
Formula condensata:
Hg2Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
560.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
≥99.9%
Punto di fusione
445 °C (lit.)
Densità
7.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Hg]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)