482625
(S)-(+)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
98%
About This Item
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +49°, c = 1.8 in THF
Punto di fusione
195-199 °C (lit.)
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3