Documenti fondamentali
482005
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
average Mn ~110,000, viscosity ~50,000 cSt 
Sinonimo/i:
PDMS
Scegli un formato
100 ML
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 108.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
PM
average Mn ~110,000
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.406
Viscosità
~50,000 cSt
Densità
0.98 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Contenuto correlato
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.