481750
Acetonitrile-d3
99.95 atom % D
Sinonimo/i:
Metil-d3 cianide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
CD3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.07
Beilstein:
1740230
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Purezza isotopica
99.95 atom % D
contiene
1% TMS
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)