Documenti fondamentali
481742
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) perchlorate solution
~0.5 N in perchloric acid, 99.99%
About This Item
Formula condensata:
Ce(ClO4)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
99.99%
Concentrazione
~0.5 N in perchloric acid
Densità
1.556 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=Cl(=O)(=O)O[Ce](OCl(=O)(=O)=O)(OCl(=O)(=O)=O)OCl(=O)(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)