481459
Rubidium dihydrogenarsenate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dihydrogen rubidium arsenate, Rubidium dihydrogen arsenate
About This Item
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: arsenic
Punto di fusione
268 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Rb+].O[As](O)([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.Rb/c2-1(3,4)5;/h(H3,2,3,4,5);/q;+1/p-1
DGQWDYBVPGQHSA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?