Documenti fondamentali
481238
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14Cl2Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Punto di fusione
180.5-184 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Zr]Cl.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.2ClH.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;;;/h2*2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
LOKCKYUBKHNUCV-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)