Documenti
481165
Sigma-Aldrich
Palladium(II) propionate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Palladium dipropionate
About This Item
Formula condensata:
(C2H5CO2)2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)O[Pd]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Pd/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
ZVSLRJWQDNRUDU-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3