Key Documents
480916
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) oxalate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Lu2(C2O4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
613.99 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>400 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O=C(O[Lu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Lu]2OC(=O)C(=O)O2