Documenti fondamentali
480541
Sigma-Aldrich
Adiponitrile-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,4-Dicyanobutane-d8, Hexanedinitrile-d8
About This Item
Formula condensata:
NC(CD2)4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
295 °C (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
BTGRAWJCKBQKAO-SVYQBANQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
163.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)