Documenti fondamentali
480223
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl alcohol-co-vinyl acetate-co-itaconic acid)
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(OH)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH2C(CO2H)(CH2CO2H)]Z
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Punto di fusione
186-200 °C (lit.)
Temp. transizione
Tg 79.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)