Documenti fondamentali
480193
Sigma-Aldrich
Bis(triethylsilyl)acetylene
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3SiC≡CSi(C2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
132-134 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si](CC)(CC)C#C[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C14H30Si2/c1-7-15(8-2,9-3)13-14-16(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
GQSZUQQPXIVHHU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)