Documenti fondamentali
47912
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-β3-homoproline
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(1-Fmoc-2-pyrrolidinyl)acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.40
Beilstein:
7798553
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)12-14-6-5-11-22(14)21(25)26-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t14-/m0/s1
ZNIGOUDZWCDFFC-AWEZNQCLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.