Documenti
479039
Sigma-Aldrich
Trichloro(dichloromethyl)silane
96%
Sinonimo/i:
(Dichloromethyl)trichlorosilane, Trichloro(dichloromethyl)silane
About This Item
Formula condensata:
Cl2CHSiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. eboll.
144-146 °C (lit.)
Densità
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl5Si/c2-1(3)7(4,5)6/h1H
LQUJCRPJNSUWKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2