Documenti fondamentali
479020
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylene diisocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H(NCO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
P. eboll.
102 °C/0.4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1N=C=O
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)