Key Documents
478849
Sigma-Aldrich
Erbium(III) isopropoxide
99%
About This Item
Formula condensata:
Er(OCH(CH3)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99%
Punto di fusione
325 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Er](OC(C)C)OC(C)C
Caratteristiche e vantaggi
Precursor for aluminum-erbium complexes for active optical fibers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)