Key Documents
478733
Sigma-Aldrich
Trichloro(trichloromethyl)silane
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl3CSiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
112-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)