Key Documents
478482
Sigma-Aldrich
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate
98%
Sinonimo/i:
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 5-Chloro-2,4-toluenediisocyanate
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(CH3)(NCO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
61-65 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)c(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c1-6-2-7(10)9(12-5-14)3-8(6)11-4-13/h2-3H,1H3
AULVDVFFHZBVDO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)