Documenti
478431
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(OCH3)2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
94-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C9H8ClNO3/c1-13-8-4-9(14-2)7(11-5-12)3-6(8)10/h3-4H,1-2H3
COSVEXSXJCUYOT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3