Documenti
478385
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. eboll.
44 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.377 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-6-3-5(10-4-11)1-2-7(6)9/h1-3H
XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available