Documenti fondamentali
478253
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.56 (lit.)
P. ebollizione
95 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(Cl)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
NGQMCUWZGVMILT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, also known as 1-chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its Raman spectra, infrared spectra, ab initio and density functional theory (DFT) calculations have been reported.[1]
Applicazioni
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate may be used in the preparation of 4-(3-chloro-2-methylphenyl)-1-(8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-carbonyl)semicarbazide.[2]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Microwave-assisted synthesis of novel 8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
derivatives.
Zhang LG, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 39, 867-873 (2015)
The vibrational spectra, assignments and ab initio/DFT analysis for 3-chloro, 4-chloro and 5-chloro-2-methylphenyl isocyanates.
Doddamani SB, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 67(1), 150-159 (2007)