Documenti fondamentali
478237
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OCH3)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
58-61 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO2/c1-12-8-3-2-6(9)4-7(8)10-5-11/h2-4H,1H3
CDRZZFCLBUGMMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate, also known as 4-chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)