Documenti fondamentali
478180
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
P. ebollizione
168 °C/23 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-84 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-4-7(10(12)13)2-3-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
FZCFUPBIPMLIPI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-methyl-4-nitrobenzene, is an aryl isocyanate.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)