478172
4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
95%
About This Item
Saggio
95%
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-6-4-7(9)2-3-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)