478040
4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenoxy)bis(N-methylphthalimide)
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H26N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
90%
Stringa SMILE
CN1C(=O)c2ccc(Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(Oc5ccc6C(=O)N(C)C(=O)c6c5)cc4)cc2C1=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)