Documenti fondamentali
47781
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Nle-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-D-norleucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
Beilstein:
8227505
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Saggio
≥98.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
VCFCFPNRQDANPN-LJQANCHMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)