Documenti fondamentali
477753
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-1,1,2,2-tetraphenyldisilane
97%
Sinonimo/i:
1,2-Dimethyltetraphenyldisilane
About This Item
Formula condensata:
(SiCH3(C6H5)2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
140-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)[Si](C)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H26Si2/c1-27(23-15-7-3-8-16-23,24-17-9-4-10-18-24)28(2,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26/h3-22H,1-2H3
JNZRJYXUMDPPRK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)