Documenti fondamentali
477710
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)phenyl acetate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. eboll.
98-100 °C/1.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-37 °C (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,6H2,1H3
ZVARSKBWVMXPQO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)