Key Documents
477508
Sigma-Aldrich
IR-676 iodide
Dye content 97 %
Sinonimo/i:
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethyl-4,5,4′,5′-dibenzoindodicarbocyanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H35IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
610.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 97%
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
676 nm
Stringa SMILE
[I-].CN1c2ccc3ccccc3c2C(C)(C)/C1=C\C=C\C=C\C4=[N+](C)c5ccc6ccccc6c5C4(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)