Documenti fondamentali
477303
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,2,9,10-Diepoxydecane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D +21°, neat
P. ebollizione
95.5 °C/1.7 mmHg (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(CCC[C@@H]1CO1)CC[C@@H]2CO2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)