Documenti fondamentali
476803
Sigma-Aldrich
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
305 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)