Documenti fondamentali
476102
Sigma-Aldrich
3-Pyridyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.665 (lit.)
P. eboll.
231-233 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=Nc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2S/c9-5-8-6-2-1-3-7-4-6/h1-4H
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Pyridyl isothiocyanate (Py NCS) is an iothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (505.15K) is 44.379kjoule/mol.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)