Documenti
47554
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Fmoc-piperidin-4-ylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
135-138 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)13-15-9-11-23(12-10-15)22(26)27-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-8,15,20H,9-14H2,(H,24,25)
CQAGUAUKAZHOSU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3