Documenti
47533
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-D-serine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.33
Beilstein:
4715790
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0%
Attività ottica
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in DMF
Punto di fusione
108-112 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3