Key Documents
475319
Sigma-Aldrich
Zinc oxide hydrate
97%
About This Item
Formula condensata:
ZnO·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.39 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>390 °C (lit.)
Densità
3.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O=[Zn]
InChI
1S/H2O.O.Zn/h1H2;;
ZKGFCAMLARKROZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)