Documenti
474878
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl isothiocyanate
99%
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
72-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(N=C=S)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
DSXVZIOQROMOEF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3