Documenti fondamentali
474398
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Hexadecafluoro-9-(trifluoromethyl)decyl acrylate
97%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
contiene
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
P. eboll.
243 °C (lit.)
Densità
1.667 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)