Key Documents
474118
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,5,5,5-Octafluoro-4-(trifluoromethyl)pentyl]oxirane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5F11O
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.324 (lit.)
P. eboll.
150 °C (lit.)
Densità
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C8H5F11O/c9-4(10,1-3-2-20-3)6(12,13)5(11,7(14,15)16)8(17,18)19/h3H,1-2H2
BKXKCZGEIQKTBI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)