Documenti fondamentali
47404
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Fmoc-D-tryptophan 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Grado di funzionalizzazione
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)